Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15105-1G
OR15105-5G
APOSOR15105-1GEA
541
EUR
APOSOR15105-1G
APOSOR15105-5G
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Formule:
C₁₂H₁₃ClO₄ Smeltpunt: 68 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08443943 CAS nummer: 255908-42-0 |