Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15108-250MG OR15108-500MG
APOSOR15108-250MGEA 39.5 EUR
APOSOR15108-250MG APOSOR15108-500MG
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈INO₂
Smeltpunt: 157…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04124152
CAS nummer: 534595-85-2