Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 4-(3-nitropyridin-2-yl)benzoate
OR15109-10G OR15109-1G OR15109-5G
APOSOR15109-10GEA 1360 EUR
APOSOR15109-10G APOSOR15109-1G APOSOR15109-5G
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₄
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443945
CAS nummer: 937601-36-0