Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15122-1G OR15122-5G
APOSOR15122-1GEA 127 EUR
APOSOR15122-1G APOSOR15122-5G
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Formule: C₆H₄IKO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656232
CAS nummer: 13035-63-7