Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15126-1G OR15126-5G OR15126-250MG
APOSOR15126-1GEA 70.1 EUR
APOSOR15126-1G APOSOR15126-5G APOSOR15126-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
Smeltpunt: 293…294 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371381
CAS nummer: 59944-76-2