7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15135-1G OR15135-500MG
APOSOR15135-1GEA 29.2 EUR
APOSOR15135-1G APOSOR15135-500MG
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Smeltpunt: 255…257 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03617603
CAS nummer: 685109-10-8