N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15136-10G OR15136-1G OR15136-5G
APOSOR15136-10GEA 0 EUR
APOSOR15136-10G APOSOR15136-1G APOSOR15136-5G
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formule: C₉H₁₀BrClN₂O
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00451942
CAS nummer: 146257-17-2