1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15138-100MG OR15138-1G OR15138-250MG
APOSOR15138-100MGEA 22 EUR
APOSOR15138-100MG APOSOR15138-1G APOSOR15138-250MG
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formule: C₉H₉BrN₂O
Smeltpunt: 132…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443974
CAS nummer: 14088-96-1