N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15141-10G OR15141-1G OR15141-5G
APOSOR15141-10GEA 900 EUR
APOSOR15141-10G APOSOR15141-1G APOSOR15141-5G
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formule: C₉H₁₀BrClN₂O
MW: 277.55 g/mol
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444007
CAS nummer: 15145-38-7