1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15143-1G OR15143-5G
APOSOR15143-1GEA 106 EUR
APOSOR15143-1G APOSOR15143-5G
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formule: C₉H₉BrN₂O
Smeltpunt: 189…191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444010
CAS nummer: 530081-14-2