4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15144-1G OR15144-5G
APOSOR15144-1GEA 541 EUR
APOSOR15144-1G APOSOR15144-5G
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₇H₁₁BrN₂O
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443992
CAS nummer: 873837-19-5