2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylphenol
OR15145-10G OR15145-1G OR15145-5G
APOSOR15145-10GEA 900 EUR
APOSOR15145-10G APOSOR15145-1G APOSOR15145-5G
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Formule: C₁₄H₂₃NO
Smeltpunt: 46…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443981
CAS nummer: 4142-59-0