4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15147-10G OR15147-1G OR15147-5G
APOSOR15147-10GEA 1360 EUR
APOSOR15147-10G APOSOR15147-1G APOSOR15147-5G
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Formule: C₁₀H₁₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443991
CAS nummer: 87117-40-6