1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 22 EUR
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClINO₂
Smeltpunt: 60…61 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08443947
CAS nummer: 937601-42-8