2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
OR15153-1G OR15153-5G
APOSOR15153-1GEA 22 EUR
APOSOR15153-1G APOSOR15153-5G
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214.63 g/mol
Smeltpunt: 189…195 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00022852
CAS nummer: 2407-11-6