2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15157-1G OR15157-500MG
APOSOR15157-1GEA 40.9 EUR
APOSOR15157-1G APOSOR15157-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formule: C₁₅H₁₀ClNOS
Smeltpunt: 252…254 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444002
CAS nummer: 65752-50-3