3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15158-1G OR15158-5G
APOSOR15158-1GEA 24.9 EUR
APOSOR15158-1G APOSOR15158-5G
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₉H₈ClN₃
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664265
CAS nummer: 208519-09-9