2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15179-10G OR15179-1G OR15179-5G
APOSOR15179-10GEA 1360 EUR
APOSOR15179-10G APOSOR15179-1G APOSOR15179-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Formule: C₁₄H₂₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443957
CAS nummer: 36805-45-5