Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15184-1G OR15184-5G
APOSOR15184-1GEA 0 EUR
APOSOR15184-1G APOSOR15184-5G
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S
Smeltpunt: 90…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443995
CAS nummer: 78485-37-7