5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15208-1G OR15208-250MG OR15208-100MG
APOSOR15208-1GEA 48.3 EUR
APOSOR15208-1G APOSOR15208-250MG APOSOR15208-100MG
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
Formule: C₉H₇NO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181132
CAS nummer: 31570-97-5