Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15213-100G OR15213-25G OR15213-5G
APOSOR15213-100GEA 197 EUR
APOSOR15213-100G APOSOR15213-25G APOSOR15213-5G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₈N₂O₄
Smeltpunt: 196…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017562
CAS nummer: 3987-92-6