1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15216-1G OR15216-250MG OR15216-5G
APOSOR15216-1GEA 24.9 EUR
APOSOR15216-1G APOSOR15216-250MG APOSOR15216-5G
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formule: C₈H₉N₃
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03305455
CAS nummer: 50593-24-3