Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15220-10G OR15220-1G OR15220-5G
APOSOR15220-10GEA 1360 EUR
APOSOR15220-10G APOSOR15220-1G APOSOR15220-5G
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Smeltpunt: 165…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03149047
CAS nummer: 380324-25-4