4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15225-10G OR15225-1G OR15225-5G
APOSOR15225-10GEA 1700 EUR
APOSOR15225-10G APOSOR15225-1G APOSOR15225-5G
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223.25 g/mol
Smeltpunt: >256 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569174
CAS nummer: 272437-91-9