2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15231-1G OR15231-5G
APOSOR15231-1GEA 338 EUR
APOSOR15231-1G APOSOR15231-5G
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-2-carboxylic acid
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₄
Smeltpunt: 181…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04124560
CAS nummer: 154365-45-4