2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15232-1G OR15232-5G
APOSOR15232-1GEA 164 EUR
APOSOR15232-1G APOSOR15232-5G
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Smeltpunt: 77…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00794346
CAS nummer: 478030-89-6