2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15233-1G OR15233-5G
APOSOR15233-1GEA 234 EUR
APOSOR15233-1G APOSOR15233-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277218
CAS nummer: 101736-22-5