2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15235-100MG OR15235-250MG
APOSOR15235-100MGEA 51.2 EUR
APOSOR15235-100MG APOSOR15235-250MG
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂S₂
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08443972
CAS nummer: 924868-89-3