5-Amino-3-phenylisoxazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15239-1G OR15239-5G
APOSOR15239-1GEA 60 EUR
APOSOR15239-1G APOSOR15239-5G
5-Amino-3-phenylisoxazole 95+%
5-Amino-3-phenylisoxazole
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 109…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464114
CAS nummer: 4369-55-5