4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15241-10G OR15241-1G OR15241-5G
APOSOR15241-10GEA 1360 EUR
APOSOR15241-10G APOSOR15241-1G APOSOR15241-5G
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₉NO₃
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443965
CAS nummer: 924868-84-8