tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15251-1G OR15251-500MG OR15251-5G
APOSOR15251-1GEA 161 EUR
APOSOR15251-1G APOSOR15251-500MG APOSOR15251-5G
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₄S
Smeltpunt: 106…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864818
CAS nummer: 147000-78-0