2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15254-1G
APOSOR15254-1GEA 0 EUR
APOSOR15254-1G
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formule: C₅H₇ClN₂
Smeltpunt: 182…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234119
CAS nummer: 19225-92-4