3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR15258-1G
OR15258-250MG
APOSOR15258-1GEA
48.3
EUR
APOSOR15258-1G
APOSOR15258-250MG
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formule:
C₅H₂Cl₂N₄ Smeltpunt: 140…143 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00139673 CAS nummer: 33050-38-3 |