4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15273-1G OR15273-500MG
APOSOR15273-1GEA 155 EUR
APOSOR15273-1G APOSOR15273-500MG
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276958
CAS nummer: 643094-36-4