6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Aminonicotinic acid, 6-BOC protected, 6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)nicotinic acid
OR15274-1G OR15274-250MG
APOSOR15274-1GEA 131 EUR
APOSOR15274-1G APOSOR15274-250MG
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₄
Smeltpunt: 292…296 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682388
CAS nummer: 231958-14-8