2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15275-1G OR15275-5G
APOSOR15275-1GEA 0 EUR
APOSOR15275-1G APOSOR15275-5G
2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-indole
Formule: C₁₂H₁₅N
Smeltpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04004060
CAS nummer: 1805-65-8