(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Chloro-3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine
OR15278-1G OR15278-5G
APOSOR15278-1GEA 338 EUR
APOSOR15278-1G APOSOR15278-5G
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Formule: C₁₀H₁₂ClN₃
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06496216
CAS nummer: 866142-68-9