Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15285-25G OR15285-5G
APOSOR15285-25GEA 73 EUR
APOSOR15285-25G APOSOR15285-5G
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Kookpunt: 266,75 °C
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569452
CAS nummer: 13362-26-0