4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15287-1G OR15287-5G
APOSOR15287-1GEA 22 EUR
APOSOR15287-1G APOSOR15287-5G
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00702246
CAS nummer: 115619-01-7