Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15292-1G OR15292-500MG OR15292-5G
APOSOR15292-1GEA 125 EUR
APOSOR15292-1G APOSOR15292-500MG APOSOR15292-5G
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Formule: C₇H₅ClINO₂
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08276963
CAS nummer: 365413-29-2