Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl-5-iodo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, 1,2-Dihydro-3-iodo-5-(methoxycarbonyl)-2-oxopyridine, Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxonicotinate
OR15294-100MG OR15294-250MG
APOSOR15294-100MGEA 22 EUR
APOSOR15294-100MG APOSOR15294-250MG
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Formule: C₇H₆INO₃
Smeltpunt: 209…211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276965
CAS nummer: 885950-46-9