1,3-Benzoxazol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15304-1G OR15304-5G OR15304-100MG
APOSOR15304-1GEA 86.2 EUR
APOSOR15304-1G APOSOR15304-5G APOSOR15304-100MG
1,3-Benzoxazol-4-amine
1,3-Benzoxazol-4-amine
Formule: C₇H₆N₂O
Smeltpunt: 77…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 163808-09-1