1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromo-1-methyl-2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrole
OR15312-10G OR15312-1G OR15312-5G
APOSOR15312-10GEA 497 EUR
APOSOR15312-10G APOSOR15312-1G APOSOR15312-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Formule: C₇H₅BrCl₃NO
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276938
CAS nummer: 184643-69-4