2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1532-100G OR1532-250G OR1532-25G
APOSOR1532-100GEA 65.8 EUR
APOSOR1532-100G APOSOR1532-250G APOSOR1532-25G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Smeltpunt: 54…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140226
CAS nummer: 119851-28-4