2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15323-1G OR15323-250MG OR15323-500MG
APOSOR15323-1GEA 448 EUR
APOSOR15323-1G APOSOR15323-250MG APOSOR15323-500MG
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₆H₁₃ClO₃
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664378
CAS nummer: 344280-12-2