2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-2-(but-1-yl)-1,3-benzoxazole
OR15326-100MG OR15326-250MG
APOSOR15326-100MGEA 54.1 EUR
APOSOR15326-100MG APOSOR15326-250MG
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 886361-02-0