N-Boc-ethylenediamine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 22 EUR
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Formule: C₇H₁₆N₂O₂
Kookpunt: 72…80 °C/0,1mmHg
Dichtheid: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191871
CAS nummer: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III