Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dimethyl 2-(2-nitrophenyl)malonate
OR15334-1G OR15334-5G
APOSOR15334-1GEA 57 EUR
APOSOR15334-1G APOSOR15334-5G
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate
Formule: C₁₁H₁₁NO₆
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03617780
CAS nummer: 26465-37-2