4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15340-1G OR15340-5G OR15340-25G
APOSOR15340-1GEA 32.2 EUR
APOSOR15340-1G APOSOR15340-5G APOSOR15340-25G
4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
4-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formule: C₈H₉N₃O
Smeltpunt: 115…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276946
CAS nummer: 886362-07-8