3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15355-10G OR15355-1G OR15355-5G
APOSOR15355-10GEA 1360 EUR
APOSOR15355-10G APOSOR15355-1G APOSOR15355-5G
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₉NO₃
Smeltpunt: 100…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06803021
CAS nummer: 209863-08-1